Tlačiť
1-(But-2-yl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Piperazin-1-yl)butane, 1-(sec-Butyl)piperazine
OR8400-1G OR8400-5G OR8400-250MG
APOSOR8400-1GEA 43.32 EUR
APOSOR8400-1G APOSOR8400-5G APOSOR8400-250MG
1-(But-2-yl)piperazine 98%
1-(But-2-yl)piperazine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Teplota varu: 80 °C (15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093552
Číslo CAS: 34581-21-0