Tlačiť
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-(Benzyloxy)-4-hydroxyquinoline, 7-(Benzyloxy)-4-hydroxy-1-azanaphthalene
OR8291-1G OR8291-5G
APOSOR8291-1GEA 122.74 EUR
APOSOR8291-1G APOSOR8291-5G
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₂
Mw: 251.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659963
Číslo CAS: 749922-34-7