Tlačiť
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8231-1G OR8231-5G
APOSOR8231-1GEA 129.56 EUR
APOSOR8231-1G APOSOR8231-5G
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate
Vzorec: C₄H₇N₅·H₂SO₄
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012789
Číslo CAS: 49721-45-1
EINECS: 256-446-3