Tlačiť
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (8-Bromooct-1-yl)benzene, (8-Bromooctyl)benzene
OR8184-1G OR8184-5G
APOSOR8184-1GEA 71.4 EUR
APOSOR8184-1G APOSOR8184-5G
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
1-Bromo-8-phenyloctane
Vzorec: C₁₄H₂₁Br
Teplota varu: 84…86 °C (0,15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075178
Číslo CAS: 54646-75-2