Tlačiť
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)furan-3-carboxylic acid
OR8133-1G OR8133-250MG
APOSOR8133-1GEA 159.25 EUR
APOSOR8133-1G APOSOR8133-250MG
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₅S
Teplota tavenia: 188…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02180759
Číslo CAS: 306936-38-9
OSN: 3261
ADR: 8,III