Tlačiť
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methyl-5-(4-morpholinosulphonyl)furan-3-carboxylic acid
OR8131-1G OR8131-250MG
APOSOR8131-1GEA 300.82 EUR
APOSOR8131-1G APOSOR8131-250MG
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₆S
Mw: 275.278 g/mol
Teplota tavenia: 184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02180756
Číslo CAS: 306936-37-8
OSN: 3261
ADR: 8 III