Tlačiť
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8111-1G OR8111-250MG OR8111-100MG
APOSOR8111-1GEA 159.25 EUR
APOSOR8111-1G APOSOR8111-250MG APOSOR8111-100MG
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₁₄H₁₅NOS
Teplota tavenia: 69…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00177096
Číslo CAS: 213462-19-2
OSN: 3259
ADR: 8,III