Tlačiť
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR8110-1G OR8110-5G
APOSOR8110-1GEA 127.96 EUR
APOSOR8110-1G APOSOR8110-5G
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₁₉H₂₀N₂O₄
Teplota tavenia: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01314135
Číslo CAS: 301334-92-9