Tlačiť
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-Aminobenzyl)-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, 3-{[4-Ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methyl}aniline
OR8090-1G OR8090-250MG OR8090-5G
APOSOR8090-1GEA 116.33 EUR
APOSOR8090-1G APOSOR8090-250MG APOSOR8090-5G
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₂
Teplota tavenia: 49…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02180894
Číslo CAS: 306937-22-4
OSN: 3259
ADR: 8,III