Tlačiť
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydroxyfuran
OR8077-1G OR8077-250MG
APOSOR8077-1GEA 208.29 EUR
APOSOR8077-1G APOSOR8077-250MG
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₇
Mw: 244.198 g/mol
Teplota tavenia: 178…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00092386
Číslo CAS: 6270-57-1