Tlačiť
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)morpholine
OR8076-10G OR8076-1G OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA 209.79 EUR
APOSOR8076-10G APOSOR8076-1G APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₃
Teplota tavenia: 93…96 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02052680
Číslo CAS: 51963-82-7
EINECS: 257-562-7