Tlačiť
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8057-10G OR8057-1G
APOSOR8057-10GEA 977.54 EUR
APOSOR8057-10G APOSOR8057-1G
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₃H₉ClN₂S
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179828
Číslo CAS: 306934-78-1