Tlačiť
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Bromothien-3-yl)methylamine hydrochloride
OR8040-1G OR8040-250MG
APOSOR8040-1GEA 352.49 EUR
APOSOR8040-1G APOSOR8040-250MG
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride
Vzorec: C₅H₆BrNS·ClH
Mw: 228.538 g/mol
Teplota varu: 70 °C (0.01 mm Hg)
Teplota tavenia: 199…202 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04971979
Číslo CAS: 886460-60-2
OSN: 2922
ADR: 8+6.1 III