Tlačiť
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-amine hydrochloride
OR8008-1G OR8008-250MG
APOSOR8008-1GEA 196.27 EUR
APOSOR8008-1G APOSOR8008-250MG
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Vzorec: C₉H₉N₃O·ClH
Mw: 211.648 g/mol
Teplota tavenia: 296…298 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02259416
Číslo CAS: 306936-36-7