Tlačiť
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7850-1G OR7850-5G
APOSOR7850-1GEA 50.07 EUR
APOSOR7850-1G APOSOR7850-5G
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₈H₁₂BrN₃O₂
Mw: 262.104 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03646021
Číslo CAS: 885267-37-8