Tlačiť
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7847-1G OR7847-5G OR7847-10G
APOSOR7847-1GEA 210.69 EUR
APOSOR7847-1G APOSOR7847-5G APOSOR7847-10G
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Vzorec: C₁₂H₁₁N₃O₅·H₂O
Mw: 295.248 g/mol
Teplota tavenia: >130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08567951
Číslo CAS: 1172989-15-9