Tlačiť
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromophenyl cyanomethyl sulphone
OR7778-5G OR7778-25G
APOSOR7778-5GEA 146.01 EUR
APOSOR7778-5G APOSOR7778-25G
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO₂S
Teplota tavenia: 190…192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129455
Číslo CAS: 126891-45-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III