Tlačiť
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7624-1G OR7624-5G
APOSOR7624-1GEA 302.45 EUR
APOSOR7624-1G APOSOR7624-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate
Vzorec: C₈H₇ClO₃S·H₂O
Mw: 236.673 g/mol
Teplota tavenia: 111…112 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08166750
Číslo CAS: 1171826-50-8