Tlačiť
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(3-Formylphenyl)thiophene, 3-(Thiophen-3-yl)benzaldehyde
OR7591-1G OR7591-250MG
APOSOR7591-1GEA 255.96 EUR
APOSOR7591-1G APOSOR7591-250MG
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈OS
Mw: 188.246 g/mol
Teplota tavenia: 45…46 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04039150
Číslo CAS: 129746-42-5