Tlačiť
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Thiophen-2-yl)benzaldehyde
OR7589-1G OR7589-5G
APOSOR7589-1GEA 208.58 EUR
APOSOR7589-1G APOSOR7589-5G
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈OS
Mw: 188.246 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038019
Číslo CAS: 103668-99-1