Tlačiť
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Formylphenyl)furan
OR7398-1G OR7398-250MG OR7398-5G
APOSOR7398-1GEA 392.15 EUR
APOSOR7398-1G APOSOR7398-250MG APOSOR7398-5G
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Mw: 172.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03030050
Číslo CAS: 60456-77-1