Tlačiť
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Formylphenyl)furan
OR7397-1G OR7397-250MG
APOSOR7397-1GEA 208.29 EUR
APOSOR7397-1G APOSOR7397-250MG
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Mw: 172.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03990461
Číslo CAS: 85553-52-2