Tlačiť
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(2-Chlorophenyl)benzaldehyde, 2-Chloro-4'-formylbiphenyl
OR7346-1G OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA 111.51 EUR
APOSOR7346-1G APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉ClO
Teplota tavenia: 70…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631914
Číslo CAS: 39802-78-3