Tlačiť
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5,6-Dimethyl-2-sulphanylpyrimidin-4-ol, 5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-mercapto-1,3-diazine, 5,6-Dimethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
OR7266-1G OR7266-5G OR7266-25G
APOSOR7266-1GEA 101.48 EUR
APOSOR7266-1G APOSOR7266-5G APOSOR7266-25G
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine 95%
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine
Vzorec: C₆H₈N₂OS
Mw: 156.206 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00269435
Číslo CAS: 28456-54-4