Tlačiť
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Propionyl)phenyboronic acid, (4-Propionylphenyl)boronic acid
OR7254-1G OR7254-5G OR7254-250MG
APOSOR7254-1GEA 0 EUR
APOSOR7254-1G APOSOR7254-5G APOSOR7254-250MG
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Propionyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₃
Mw: 177.993 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04039038
Číslo CAS: 186498-36-2