Tlačiť
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
OR7194-1G OR7194-10G OR7194-25G OR7194-100MG OR7194-250MG
APOSOR7194-1GEA 181.71 EUR
APOSOR7194-1G APOSOR7194-10G APOSOR7194-25G APOSOR7194-100MG APOSOR7194-250MG
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₃
Mw: 192.019 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04039017
Číslo CAS: 411229-67-9