Tlačiť
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)ethenyl]aniline, 4-(Dimethylamino)-2',4'-dinitrostilbene
OR7167-1G OR7167-500MG
APOSOR7167-1GEA 41.66 EUR
APOSOR7167-1G APOSOR7167-500MG
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Vzorec: C₁₆H₁₅N₃O₄
Mw: 313.308 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00136227
Číslo CAS: 57711-75-8