Tlačiť
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7150T-1G OR7150T-500MG
APOSOR7150T-1GEA 455.84 EUR
APOSOR7150T-1G APOSOR7150T-500MG
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Mw: 261.124 g/mol
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00269950
Číslo CAS: 89108-45-2
OSN: 3261
ADR: 8 II