Tlačiť
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-1-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7100T-1G OR7100T-100MG OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA 455.84 EUR
APOSOR7100T-1G APOSOR7100T-100MG APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Mw: 261.124 g/mol
Teplota tavenia: 94…95 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00269949
Číslo CAS: 6291-07-2
OSN: 1759
ADR: 8 III