Tlačiť
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethylamine dihydrobromide
OR7060-1G OR7060-250MG
APOSOR7060-1GEA 397.91 EUR
APOSOR7060-1G APOSOR7060-250MG
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
Vzorec: C₇H₁₃N₃·2BrH
Mw: 301.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08445535
Číslo CAS: 1257658-83-5