Tlačiť
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carboxy-4-chloro-6-iodoaniline, 5-Chloro-3-iodoanthranilic acid
OR70216-1G OR70216-5G OR70216-250MG
APOSOR70216-1GEA 28.28 EUR
APOSOR70216-1G APOSOR70216-5G APOSOR70216-250MG
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClINO₂
Teplota tavenia: 246…247 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780627
Číslo CAS: 64724-23-8