Tlačiť
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Phenoxyphenyl)ethanol
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 927.3 EUR
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
Mw: 214.26 g/mol
Teplota varu: 142 °C (0.1 mm Hg)
Teplota tavenia: 14…15 °C
Hustota: 1.1378 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06201083
Číslo CAS: 52446-51-2