Tlačiť
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR70112-1G OR70112-250MG OR70112-5G
APOSOR70112-1GEA 72.9 EUR
APOSOR70112-1G APOSOR70112-250MG APOSOR70112-5G
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Mw: 231.477 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22378839
Číslo CAS: 1360932-45-1