Tlačiť
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-5-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-methoxybenzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)phenyl methyl ether
OR70061-1G OR70061-5G
APOSOR70061-1GEA 66.59 EUR
APOSOR70061-1G APOSOR70061-5G
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12761608
Číslo CAS: 59297-29-9
OSN: 3261
ADR: 8,III