Tlačiť
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
OR70055-25G OR70055-5G
APOSOR70055-25GEA 383.47 EUR
APOSOR70055-25G APOSOR70055-5G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄ClN₃S
Teplota tavenia: 67…68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00507261
Číslo CAS: 33089-15-5