Tlačiť
2-Bromo-3-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-m-anisidine, 3-Amino-2-bromoanisole
OR70043-1G OR70043-5G
APOSOR70043-1GEA 24.91 EUR
APOSOR70043-1G APOSOR70043-5G
2-Bromo-3-methoxyaniline
2-Bromo-3-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈BrNO
Mw: 202.049 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07787450
Číslo CAS: 112970-44-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III