Tlačiť
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-7-(methoxycarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR70025-1G OR70025-250MG
APOSOR70025-1GEA 211.9 EUR
APOSOR70025-1G APOSOR70025-250MG
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Vzorec: C₉H₇ClN₂O₂
Mw: 210.617 g/mol
Teplota tavenia: 147…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21602380
Číslo CAS: 1396554-42-9