Tlačiť
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)phenylene-1,2-diamine, Methyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate, 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzene-1,2-diamine
OR70021-1G OR70021-250MG
APOSOR70021-1GEA 33.13 EUR
APOSOR70021-1G APOSOR70021-250MG
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Vzorec: C₈H₉BrN₂O₂
Mw: 245.073 g/mol
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18072579
Číslo CAS: 1245643-11-1