Tlačiť
2-Cyclopropylphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70019-1G OR70019-250MG
APOSOR70019-1GEA 566.79 EUR
APOSOR70019-1G APOSOR70019-250MG
2-Cyclopropylphenol 98%
2-Cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.175 g/mol
Teplota varu: 79…80 °C (2 mm Hg)
Teplota vzplanutia: >70 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06802666
Číslo CAS: 10292-60-1