Tlačiť
4-Cyclopropylphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70008-250MG OR70008-1G
APOSOR70008-250MGEA 82.92 EUR
APOSOR70008-250MG APOSOR70008-1G
4-Cyclopropylphenol 98%
4-Cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.175 g/mol
Teplota varu: 83…85 °C (2 mm Hg)
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06802405
Číslo CAS: 10292-61-2