Tlačiť
3-Cyclopropylphenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70007-1G OR70007-5G OR70007-250MG
APOSOR70007-1GEA 414.58 EUR
APOSOR70007-1G APOSOR70007-5G APOSOR70007-250MG
3-Cyclopropylphenol 97%
3-Cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.175 g/mol
Teplota varu: 80…82 °C (2 mm Hg)
Teplota vzplanutia: >70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06802406
Číslo CAS: 28857-88-7