Tlačiť
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-formylthiophene, 5-Bromothiophene-3-carbaldehyde, 5-Bromo-3-thenaldehyde
OR70005-1G OR70005-250MG OR70005-5G
APOSOR70005-1GEA 104.69 EUR
APOSOR70005-1G APOSOR70005-250MG APOSOR70005-5G
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Teplota varu: 114…116 °C (17 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09042555
Číslo CAS: 18791-79-2