Tlačiť
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR6987-1G OR6987-5G OR6987-25G
APOSOR6987-1GEA 163.26 EUR
APOSOR6987-1G APOSOR6987-5G APOSOR6987-25G
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate
Vzorec: C₁₀H₉ClO₃
Teplota varu: 132…138 °C (0,38 mm Hg)
Teplota tavenia: 42…46 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216520
Číslo CAS: 22027-53-8