Tlačiť
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N,N-Dipropyl-3-(piperazin-1-yl)propylamine, N,N-Dipropyl-N-[3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]amine
OR6917-1G OR6917-250MG
APOSOR6917-1GEA 88.25 EUR
APOSOR6917-1G APOSOR6917-250MG
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine
Vzorec: C₁₃H₂₉N₃
Teplota varu: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075183
Číslo CAS: 827614-51-7