Tlačiť
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]piperazine
OR6915-2G OR6915-5G
APOSOR6915-2GEA 142 EUR
APOSOR6915-2G APOSOR6915-5G
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine
Vzorec: C₁₁H₂₃N₃O
Teplota varu: 114…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075238
Číslo CAS: 436852-18-5