Tlačiť
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amine
OR6911-1G OR6911-500MG OR6911-5G
APOSOR6911-1GEA 126.35 EUR
APOSOR6911-1G APOSOR6911-500MG APOSOR6911-5G
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₂₃N₃
Teplota varu: 76…78 °C (0,5 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191216
Číslo CAS: 199475-35-9
OSN: 2735
ADR: 8,III