Tlačiť
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6891-1G OR6891-500MG
APOSOR6891-1GEA 150.02 EUR
APOSOR6891-1G APOSOR6891-500MG
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₃N₃
Teplota varu: 106…108 °C (0,2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320895
Číslo CAS: 224309-80-2
OSN: 2735
ADR: 8,III