Tlačiť
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6879-100MG OR6879-500MG
APOSOR6879-100MGEA 49.74 EUR
APOSOR6879-100MG APOSOR6879-500MG
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate
Vzorec: C₇H₁₅ClN₂·2ClH·H₂O
Teplota tavenia: ∼ 215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150090
Číslo CAS: 34782-06-4