Tlačiť
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazine, 1-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
OR6874-1G OR6874-5G OR6874-250MG
APOSOR6874-1GEA 49.74 EUR
APOSOR6874-1G APOSOR6874-5G APOSOR6874-250MG
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine
Vzorec: C₁₇H₁₈Cl₂N₂
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191212
Číslo CAS: 27469-61-0
OSN: 1759
ADR: 8,III