Tlačiť
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6869-1G OR6869-5G
APOSOR6869-1GEA 97.87 EUR
APOSOR6869-1G APOSOR6869-5G
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate
Vzorec: C₉H₁₄O₂·H₂O
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150873
Číslo CAS: 207399-18-6